Learn More
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454657 1 g 1 g
15457965 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31993.03
Solicitar formato a granel o personalizado
2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bromo-3-fluoro-5-(trifluorometil)piridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89402-29-9
Fórmula molecular C6H2BrF4N
Peso molecular (g/mol) 243.987
Número MDL MFCD10699118
Clave InChI DNVIECHQUYQOOH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15592823
Nombre IUPAC 2-bromo-3-fluoro-5-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=C(C=NC(=C1F)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Índice de refracción 1.464
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-bromo-3-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,2-bromo-3-fluoro-5-trifluoromethyl, pyridine, 2-bromo-3-fluoro-5-trifluoromethyl, acmc-20a5we, 2-bromo-3-fluoro-5-trifluoromethyl-pyridine
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.99
Porcentaje de pureza 97%