Learn More
2-Bromo-3-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11956441 1 g 1 g
11966441 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11956441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442810010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96424-68-9
Fórmula molecular C5H3BrClN
Peso molecular (g/mol) 192.44
Clave InChI GOHBBINNYAWQGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-bromo-3-chloro, 3-chloro-2-bromopyridine, 2-bromo-3-chloro-pyridine, chloro bromo pyridine, pubchem5776, 2-bromo-3-pyridyl chloride, ksc486m1b, 2-bromo-3-chloropyridine, abbypharma ap-18-5389
PubChem CID 7016326
Nombre IUPAC 2-bromo-3-cloropiridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-chloropyridine
Punto de fusión 60.0°C to 62.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.44
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-3-chloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.