Learn More
2-Bromo-3-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476880 1 g 1 g
11486880 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476880 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20012.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96424-68-9 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96424-68-9
Fórmula molecular C5H3BrClN
Peso molecular (g/mol) 192.44
Número MDL MFCD04039344
Clave InChI GOHBBINNYAWQGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-bromo-3-chloro, 3-chloro-2-bromopyridine, 2-bromo-3-chloro-pyridine, chloro bromo pyridine, pubchem5776, 2-bromo-3-pyridyl chloride, ksc486m1b, 2-bromo-3-chloropyridine, abbypharma ap-18-5389
PubChem CID 7016326
Nombre IUPAC 2-bromo-3-cloropiridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-chloropyridine
Punto de fusión 59°C to 61°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1561638
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.44
Porcentaje de pureza 97%