Learn More
2-Bromo-3-(clorometil)piridina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488947 1 g 1 g
15498947 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52313.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 944906-87-0
Fórmula molecular C6H5BrClN
Peso molecular (g/mol) 206.467
Número MDL MFCD10697618
Clave InChI OWRYEOOYOHXZJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-chloromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-3-chloromethyl, 2-bromo-3-chloromethylene pyridine
PubChem CID 53416632
Nombre IUPAC 2-bromo-3-(clorometil)piridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-(chloromethyl)pyridine
Punto de fusión 34°C to 36°C
Cantidad 1 g
Beilstein 15651009
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.47
Porcentaje de pureza 96%