Learn More
2-Bromo-3-cloro-5-(trifluorometil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484727 5 g 5 g
15474727 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32055.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75806-84-7
Fórmula molecular C6H2BrClF3N
Peso molecular (g/mol) 260.438
Número MDL MFCD00153072
Clave InChI SMTKGMYGLYWNDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, librarion l938, abbypharma ap-13-5059, pyridine, 2-bromo-3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3000, acmc-1bicf, ksc498c5d, buttpark 153\33-66, 2-bromo-3-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 2736237
Nombre IUPAC 2-bromo-3-cloro-5-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)Br)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de ebullición 80°C (32 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.44
Porcentaje de pureza 97%