Learn More
2-Bromo-3'-cloro-4'-fluoroacetofenona, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478438 5 g 5 g
15468438 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61852.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63529-30-6
Fórmula molecular C8H5BrClFO
Peso molecular (g/mol) 251.48
Número MDL MFCD05154991
Clave InChI JOCPGHGWUUBURW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 3-chloro-4-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl, acmc-209ng8, 3-chloro-4-fluoro-phenacyl bromide, 2-bromo-3-chloro-4-fluoroacetophenone
PubChem CID 2782785
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3-cloro-4-fluorofenil)etanona
SMILES FC1=C(Cl)C=C(C=C1)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Punto de fusión 33°C to 36°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.48
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido