Learn More
2-Bromo-3'-cloro-4'-fluoroacetofenona, 96 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone |
| Punto de fusión | 33°C to 36°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.48 |
| Porcentaje de pureza | 96% |
| Forma física | Sólido |