Learn More
2-Bromo-3-(bromometil)piridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468947 1 g 1 g
15478947 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52311.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94446-97-6
Fórmula molecular C6H5Br2N
Peso molecular (g/mol) 250.921
Número MDL MFCD08276299
Clave InChI NEWLOSCWMVKPGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-bromomethyl pyridine, 2-bromo-3-bromomethylene pyridine, pubchem22284, 2-bromo-3-bromomethyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-bromomethyl
PubChem CID 10901078
Nombre IUPAC 2-bromo-3-(bromometil)piridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Punto de fusión 38°C
Punto de ebullición 291°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.92
Porcentaje de pureza 96%