Learn More
2-Bromo-3-(bromometil)-2-metilbutano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3-(bromomethyl)-2-methylbutane |
| CAS | 49623-54-3 |
| Fórmula molecular | C6H12Br2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Butane, 1,3-dibromo-2,3-dimethyl- (6CI,9CI), 1,3-Dibromo-2,3-dimethylbutane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12Br2/c1-5(4-7)6(2,3)8/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(CBr)C(C)(C)Br |
| Nombre IUPAC | 1,3-dibromo-2,3-dimetilbutano |
| Peso molecular (g/mol) | 243.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.9306 |