Learn More
Ácido 2-bromo-3-benciloxi-4-metoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3-benzyloxy-4-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 135586-17-3 |
| Fórmula molecular | C15H13BrO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-4-methoxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13BrO4/c1-19-12-8-7-11(15(17)18)13(16)14(12)20-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18) |
| SMILES | COc1ccc(C(=O)O)c(Br)c1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bromo-4-metoxi-3-fenilmetoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 337.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.9997 |