Learn More
Éster metílico del ácido 2-bromo-3-benciloxi-4-metoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3-benzyloxy-4-methoxybenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 135586-19-5 |
| Fórmula molecular | C16H15BrO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-4-methoxy-3-(phenylmethoxy)-benzoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15BrO4/c1-19-13-9-8-12(16(18)20-2)14(17)15(13)21-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-9H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(OC)c(OCc2ccccc2)c1Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-4-metoxi-3-fenilmetoxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 351.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.0154 |