Learn More
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehído, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488957 1 g 1 g
15498957 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52320.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-bromo-3,6-difluorobenzaldehído se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934987-26-5
Fórmula molecular C7H3BrF2O
Peso molecular (g/mol) 221.00
Número MDL MFCD12922618
Clave InChI PQXMBFZKKQNHBA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2-bromo-3,6-difluoro
PubChem CID 50998399
Nombre IUPAC 2-bromo-3,6-difluorobenzaldehído
SMILES FC1=C(Br)C(C=O)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Punto de fusión 49°C to 51°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 221
Porcentaje de pureza 96%