Learn More
2-Bromo-3,5-difluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376619 5 g 5 g
11366619 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26203.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 325486-43-9 | C6H3BrF2O | 208.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 325486-43-9
Fórmula molecular C6H3BrF2O
Peso molecular (g/mol) 208.99
Número MDL MFCD01861127
Clave InChI AGMQCXYWIMAOMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-20a5l1, phenol,2-bromo-3,5-difluoro, phenol, 2-bromo-3,5-difluoro, 2-bromanyl-3,5-bis fluoranyl phenol
PubChem CID 22144860
Nombre IUPAC 2-bromo-3,5-difluorofenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)Br)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3,5-difluorophenol
Índice de refracción 1.529
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.99
Porcentaje de pureza 98%