Learn More
2-Bromo-3',5'-diacetiloxiacetfenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3',5'-diacetyloxyacetphenone |
| CAS | 36763-39-0 |
| Fórmula molecular | C12 H11 Br O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-3,5-Diacetyloxyacetphenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11BrO5/c1-7(14)17-10-3-9(12(16)6-13)4-11(5-10)18-8(2)15/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1cc(OC(=O)C)cc(c1)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | acetato de [3-acetiloxi-5-(2-bromoacetil)fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 315.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.979 |