Learn More
2-Bromo-3',4'-(Metilendioxi)Propiofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3',4'-(methylenedioxy)propiophenone |
| CAS | 52190-28-0 |
| Fórmula molecular | C10 H9 Br O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-propanone, 3',4'-Methylenedioxy-α-bromopropiophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9BrO3/c1-6(11)10(12)7-2-3-8-9(4-7)14-5-13-8/h2-4,6H,5H2,1H3 |
| SMILES | CC(Br)C(=O)c1ccc2OCOc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-bromopropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 257.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.9735 |