Learn More
2-Bromo-3',4'-(metilendioxi)propiofenona, TRC
Código de producto. 30334168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30334168 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30334168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB685355100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3',4'-(methylenedioxy)propiophenone
CAS 52190-28-0
Fórmula molecular C10 H9 Br O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-bromo-1-propanone, 3',4'-Methylenedioxy-α-bromopropiophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9BrO3/c1-6(11)10(12)7-2-3-8-9(4-7)14-5-13-8/h2-4,6H,5H2,1H3
SMILES CC(Br)C(=O)c1ccc2OCOc2c1
Nombre IUPAC 1-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-bromopropan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 257.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.9735
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.