Learn More
2-Bromo-3,4-difluoroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448468 5 g 5 g
15438468 1 g 1 g
15458468 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15448468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61876.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1092349-87-5 | C6H4BrF2N | 208.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092349-87-5
Fórmula molecular C6H4BrF2N
Peso molecular (g/mol) 208.01
Número MDL MFCD11035924
Clave InChI ZGZURPPCPVPDMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3,4-difluoro aniline, 2-bromo-3,4-difluorophenylamine, 2-bromo-3,4-difluorobenzenamine
PubChem CID 22731604
Nombre IUPAC 2-bromo-3,4-difluoroanilina
SMILES NC1=C(Br)C(F)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 208
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido