Learn More
2-Bromo-3',4'-dicloroacetofenona, TRC
Código de producto. 30345211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345211 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30345211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68335510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone
CAS 2632-10-2
Fórmula molecular C8H5BrCl2O
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Bromo-3',4'-dichloro-acetophenone, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-bromoethan-1-one, 2-Bromo-1-(3,4-Dichlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 3,4-Dichlorophenacyl Bromide, NSC 55872, alpha-Bromo-3,4-dichloroacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3,4-diclorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 267.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.8901