Learn More
2-Bromo-3',4'-dicloroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421003 100 g 100 g
11401003 5 g 5 g
11411003 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13365.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2632-10-2 | C8H5BrCl2O | 267.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2632-10-2
Fórmula molecular C8H5BrCl2O
Peso molecular (g/mol) 267.93
Número MDL MFCD00051581
Clave InChI PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 3,4-dichlorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl, 1-3,4-dichlorophenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem3262, acmc-1coei, 3.4-dichlorophenacylbromide
PubChem CID 244751
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(3,4-diclorofenil)etanona
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone
Punto de fusión 55°C to 58°C
Cantidad 100 g
Número UN UN1759
Beilstein 511981
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.94
Porcentaje de pureza 98%