Learn More
2-Bromo-3,3-dimetil-1-buteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3,3-dimethyl-1-butene |
| CAS | 33693-77-5 |
| Fórmula molecular | C6H11Br |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | NSC 246203 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11Br/c1-5(7)6(2,3)4/h1H2,2-4H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=C)Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-3,3-dimetilbut-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 163.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0044 |