Learn More
2-Bromo-3,3-dimetil-1-butanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-3,3-dimethyl-1-butanol |
| CAS | 21020-18-8 |
| Fórmula molecular | C6H13BrO |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13BrO/c1-6(2,3)5(7)4-8/h5,8H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(Br)CO |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-3,3-dimetilbutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 181.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.015 |