Learn More
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropeno, TRC
Código de producto. 30335912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335912 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30335912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB699965250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
CAS 1514-82-5
Fórmula molecular C3H2F3Br
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene, 3,3,3-Trifluoro-2-bromopropene, Halon 1323, NSC 117350
Fórmula InChI InChI=1S/C3H2BrF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
SMILES FC(F)(F)C(=C)Br
Nombre IUPAC 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-eno
Peso molecular (g/mol) 174.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.9292