Learn More
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11994501 1 g Frasco de vidrio 1 g
11904511 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11994501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434460010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1514-82-5 | Molecular Formula: C3H2BrF3 | Molecular Weight: 174.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1514-82-5
Fórmula molecular C3H2BrF3
Peso molecular (g/mol) 174.95
Número MDL MFCD00077469
Clave InChI QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3,3,3-trifluoropropene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 1-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-prop-1-ene, 3,3,3-trifluoro-2-bromo-1-propene, 2-bromotrifluoropropene, acmc-1bt5r, ksc495o1d, 3,3,3-trifluoro-2-bromopropene
PubChem CID 272696
Nombre IUPAC 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-eno
SMILES FC(F)(F)C(Br)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3, 3, 3-trifluoro-1-propene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.6500g/mL
Punto de ebullición 34°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3520 to 1.3550 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación