Learn More
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410478 5 g 5 g
11420478 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24614.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1514-82-5 | C3H2BrF3 | 174.95 g/mol
It is used as intermediate in production of organ fluorine compounds & as a monomer in fluoropolymer production. It is used as a trifluoromethylated synthetic building block for the synthesis of trifluoromethyl-substituted molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermedio en la producción de compuestos organofluorados y como monómero en la producción de fluoropolímero. Se utiliza como compuesto básico sintético trifluorometilado para la síntesis de moléculas sustituidas por trifluorometilo.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos, inmiscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1514-82-5
Fórmula molecular C3H2BrF3
Peso molecular (g/mol) 174.95
Número MDL MFCD00077469
Clave InChI QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3,3,3-trifluoropropene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 1-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-prop-1-ene, 3,3,3-trifluoro-2-bromo-1-propene, 2-bromotrifluoropropene, acmc-1bt5r, ksc495o1d, 3,3,3-trifluoro-2-bromopropene
PubChem CID 272696
Nombre IUPAC 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-eno
SMILES FC(F)(F)C(Br)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
Índice de refracción 1.353
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in most organic solvents,immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.95
Porcentaje de pureza 97%