Learn More
2-Bromo-3-(2-tetrahidropiraniloxi)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11460031
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11460031 1 g 1 g
11470031 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11460031 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044774.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93560-60-2
Fórmula molecular C10H12BrNO2
Peso molecular (g/mol) 258.115
Número MDL MFCD06411700
Clave InChI NXVQJPQYTUJVQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-3-oxan-2-yloxy pyridine, 2-bromo-3-tetrahydro-2-pyranyloxy pyridine, 2-bromo-3-tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy pyridine, 2-bromo-3-oxan-2-yl oxy pyridine, 2-bromo-3-2-tetrahydropyranyloxy pyridine, 3-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-yloxy-2-bromopyridine
PubChem CID 13319532
Nombre IUPAC 2-bromo-3-(oxan-2-iloxi)piridina
SMILES C1CCOC(C1)OC2=C(N=CC=C2)Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-3- (2-tetrahydropyranyloxy)pyridine
Punto de fusión 67°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido