Learn More
Borohidruro de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388487 10 g 10 g
11378487 100 g 100 g
11308497 500 g 500 g
11398487 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11388487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 032570.09
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fuente de hidrógeno, agente reductor para aldehídos, cetonas
Source of hydrogen, reducing agent for aldehydes, ketones, acid chlorides; foaming agent for plasticsPotassium borohydride is used as a selective reducing agent for ketones, aldehydes and acid chlorides. It is used as a precursor in the production of chloramphenicol, vitamin A, thiopenicol, atropine and scopolamine. It is used to prepare high dispersive copper nanoparticles by the chemical reduction method using potassium borohydride as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13762-51-1
Fórmula molecular BH4K
Peso molecular (g/mol) 53.94
Número MDL MFCD00011396
Clave InChI ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
PubChem CID 22892188
SMILES [BH4-].[K+]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Potassium borohydride
Punto de fusión >400°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Soluble in water (19g/100g ). methanol (3.9g/100g ). 4:1 water:methanol mixture (13g/100g ).Soluble in methanol. Insoluble in ethanol,ether and tetrahydrofuran.
Nombre IUPAC Boranuida de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.94
Olor Odorless
Índice de refracción 1.494
Sensibilidad Moisture sensitive
Aspecto White powder
Densidad 1.17 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.