Learn More
2-Bromo-2'-(trifluorometil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444707 5 g 5 g
15454707 250 mg 250 miligramos
15434707 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15444707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32032.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54109-16-9 | C9H6BrF3O | 267.045 g/mol
The sulfonyl urea thus obtained was used directly in the following condensation with 4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide. Upon heating, benzenesulfinic acid ammonium salt might react with 2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide to give β-keto sulfone. In Rap-Stoermer condensation reation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los resultados de la sulfonilurea se utilizaron directamente en la siguiente condensación con bromuro de 4-(trifluorometil)fenacilo. Al calentarse, la sal de amonio del ácido bencenosulfínico podría reaccionar con bromuro de 2-(trifluorometil)fenacilo para dar sulfona β-ceto. En la reacción de condensación de Rap-Stoermer.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54109-16-9
Fórmula molecular C9H6BrF3O
Peso molecular (g/mol) 267.045
Número MDL MFCD03094304
Clave InChI KWZCBMKXNYOQAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl-1-ethanone, 2-bromo-2'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl-phenyl-ethanone, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2-trifluoromethyl phenyl, 2-trifluoromethyphenacyl bromide, 2-trifluoromethyl phenacylbromide
PubChem CID 2778430
Nombre IUPAC 2-bromo-1-[2-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Punto de fusión 24°C to 32°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.04
Porcentaje de pureza 97%