Learn More
Éster etílico del ácido 2-bromo-2-propilpentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-2-propylpentanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 99174-91-1 |
| Fórmula molecular | C10 H19 Br O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19BrO2/c1-4-7-10(11,8-5-2)9(12)13-6-3/h4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCC(Br)(CCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-2-propilpentanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 251.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.0568 |