Learn More
Ácido 2-bromo-2-propenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-2-propenoic acid |
| CAS | 10443-65-9 |
| Fórmula molecular | C3H3BrO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3BrO2/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)C(=C)Br |
| Nombre IUPAC | ácido 2-bromoprop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 150.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.9316 |