Learn More
Ácido 2-bromo-2-fenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-2-phenylacetic Acid |
| CAS | 4870-65-9 |
| Fórmula molecular | C8H7BrO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | alpha-Bromobenzeneacetic Acid, (RS)-2-Bromo-2-phenylacetic Acid, (±)-alpha-Bromobenzeneacetic Acid, (±)-alpha-Bromophenylacetic Acid, Bromophenylacetic Acid, DL-alpha-Bromophenylacetic Acid, NSC 59241, alpha-Bromo-alpha-phenylacetic Acid, alpha-Bromophenylacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)C(Br)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-bromo-2-fenilacético |
| Peso molecular (g/mol) | 215.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.9629 |