Learn More
Ácido 2-bromo-2-fenilacético, TRC
Código de producto. 30339570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30339570 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30339570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6957555G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2-phenylacetic Acid
CAS 4870-65-9
Fórmula molecular C8H7BrO2
Cantidad 5 g
Sinónimo alpha-Bromobenzeneacetic Acid, (RS)-2-Bromo-2-phenylacetic Acid, (±)-alpha-Bromobenzeneacetic Acid, (±)-alpha-Bromophenylacetic Acid, Bromophenylacetic Acid, DL-alpha-Bromophenylacetic Acid, NSC 59241, alpha-Bromo-alpha-phenylacetic Acid, alpha-Bromophenylacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)C(Br)c1ccccc1
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-2-fenilacético
Peso molecular (g/mol) 215.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.9629
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.