Learn More
2-Bromo-2-nitropropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-2-nitropropane |
| Densidad | 1.584 |
| Punto de ebullición | 45°C to 46°C (16 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 61°C (141°F) |
| Índice de refracción | 1.464 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1746626 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168 |
| Porcentaje de pureza | 98% |