Learn More
2-Bromo-2'-nitroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483897 5 g 5 g
15473897 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30275.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6851-99-6 | C8H6BrNO3 | 244.044 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6851-99-6
Fórmula molecular C8H6BrNO3
Peso molecular (g/mol) 244.044
Número MDL MFCD00010294
Clave InChI SGXUUCSRVVSMGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-2'-nitroacetophenone, 2'-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethanone, 2-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitro-phenyl-ethanone, o-nitrophenacyl bromide, o-nitrophenethyl bromide, 2-o-nitrophenyl ethyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-nitrophenyl
PubChem CID 244025
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2-nitrofenil)etanona
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2'-nitroacetophenone
Punto de fusión 53°C to 56°C
Olor Pungent
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.05
Porcentaje de pureza 98%