Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.9985 |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.99 |
| Forma física | Polvo cristalino |