Learn More
2-bromo-2-nitro-1,3-propanodiol, MP Biomedicals
Código de producto. 11489031 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11489031 25 g
11499031 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489031 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215488725
CAS 52-51-7
Fórmula molecular C3H6BrNO4
Peso molecular (g/mol) 199.988
Clave InChI LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
PubChem CID 2450
ChEBI CHEBI:31306
Nombre IUPAC 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9985
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.99
Forma física Crystalline Powder