Learn More
2-Bromo-2-nitro-1,3-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10256060 25 g Frasco de plástico 25 g
10466810 100 g Frasco de plástico 100 g
10259553 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10256060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158820250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.30€
    44.65€ / 25 g
    Ahorro 4.65€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 52-51-7 | C3H6BrNO4 | 199.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-51-7
Fórmula molecular C3H6BrNO4
Peso molecular (g/mol) 199.99
Número MDL MFCD00007390
Clave InChI LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bronopol, 2-bromo-2-nitro-1,3-propanediol, bronosol, bronocot, bronidiol, bronopolu, bronotak, 1,3-propanediol, 2-bromo-2-nitro, onyxide 500, lexgard bronopol
PubChem CID 2450
ChEBI CHEBI:31306
Nombre IUPAC 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol
SMILES C(C(CO)([N+](=O)[O-])Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >120.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2C(Br)(NO2)CH2OH
Cantidad 25 g
Beilstein 01, IV, 2501
Índice Merck 15, 1457
Información de solubilidad Solubility in water: 250g/L at 22°C. Other solubilities: soluble in ethanol (500g/L at 24°C),glycerol,(10g/L at 23°C),propylene glycol (400g/L at,23°C),ethyl acetate;,slightly soluble in chcl3,acetone,ether,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.99
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.