Learn More
Bromuro de 2-bromo-2-metilpropionil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10289540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10289540 5 g Frasco de vidrio 5 g
10400661 100 g Frasco de vidrio 100 g
10227813 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10289540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 403090050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 20769-85-1 | C4H6Br2O | 229.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20769-85-1
Fórmula molecular C4H6Br2O
Peso molecular (g/mol) 229.9
Número MDL MFCD00000122
Clave InChI YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
PubChem CID 88685
Nombre IUPAC bromuro de 2-bromo-2-metilpropanoilo
SMILES CC(C)(C(=O)Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.8600g/mL
Punto de ebullición 162°C to 164°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CBrCOBr
Índice de refracción 1.5070 to 1.5090
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.86
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.