Learn More
Ácido 2-bromo-2-metilpropiónico, 98%
Código de producto. 10185750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10185750 100 g Frasco de vidrio 100 g
10652793 5 g Frasco de vidrio 5 g
10464555 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10185750 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305201000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 2052-01-9 | C4H7BrO2| 167,01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2052-01-9
Fórmula molecular C4H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 167.01
Número MDL MFCD00004168
Clave InChI XXSPGBOGLXKMDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo α-Bromoisobutyric acid
Nombre IUPAC ácido 2-bromo-2-metilpropanoico
SMILES CC(C)(Br)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2-methylpropionic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 41°C to 46°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC(CH3)2CO2H
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 1431
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación