Learn More
2-Bromo-2-metilpropano, TRC
Código de producto. 30331709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331709 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30331709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB678933500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2-methylpropane
CAS 507-19-7
Fórmula molecular C4H9Br
Cantidad 500 mg
Sinónimo Propane, 2-bromo-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Bromo-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl bromide, 2-Bromoisobutane, 2-Methyl-2-bromopropane, Bromotrimethylmethane, NSC 8418, tert-Butyl bromide, Trimethylbromomethane
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
SMILES CC(C)(C)Br
Nombre IUPAC 2-bromo-2-metilpropano
Peso molecular (g/mol) 137.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.9888