Learn More
2-Bromo-2-metilpropano, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10243230 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10243230 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 10243230 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/4540/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 507-19-7
Punto de fusión -20°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 72°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C4H9Br
Número MDL 125
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.02g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-2-methylpropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.