Learn More
2-Bromo-2-metilpropano, 96 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113020 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10496810 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
11954491 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10113020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159265000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 507-19-7 | C4H9Br | 137.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 507-19-7
Fórmula molecular C4H9Br
Peso molecular (g/mol) 137.02
Número MDL MFCD00000125
Clave InChI RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane
PubChem CID 10485
Nombre IUPAC 2-bromo-2-metilpropano
SMILES CC(C)(C)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2-methylpropane
Punto de fusión -20.0°C
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 72.0°C to 74.0°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CBr
Índice de refracción 1.4269 to 1.4289
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,127
Índice Merck 15,1557
Gravedad específica 1.18
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Estabilizante Potassium carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.02
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-2-methylpropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.