Learn More
2-Bromo-2'-metilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491939 5 g 5 g
15401949 250 mg 250 miligramos
15481939 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64651.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 51012-65-8 | C9H9BrO | 213.074 g/mol
2-Bromo-2'-methylacetophenone is an aromatic building block for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromo-2′-metilacetofenona es un compuesto básico aromático para la investigación proteómica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51012-65-8
Fórmula molecular C9H9BrO
Peso molecular (g/mol) 213.074
Número MDL MFCD04038955
Clave InChI XMGAXELQRATLJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-o-tolyl ethanone, 2-bromo-1-2-methylphenyl ethan-1-one, 2'-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-o-tolylethanone, 2-bromo-1-2-methylphenyl ethanone, 2-methylphenacyl bromide, 2-bromo-1-o-tolyl-ethanone, 2-bromo-2'-methylacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methylphenyl, 2-bromoacetyl toluene
PubChem CID 12430676
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2-metilfenil)etanona
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2'-methylacetophenone
Punto de ebullición 81°C to 83°C
Cantidad 5 g
Beilstein 508116
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.07
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.