Learn More
2-Bromo-2-metil-1-[4-(metilsulfonil)fenil]-1-propanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-2-methyl-1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-1-propanone |
| CAS | 189955-79-1 |
| Fórmula molecular | C11H13BrO3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-2-methyl-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13BrO3S/c1-11(2,12)10(13)8-4-6-9(7-5-8)16(3,14)15/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(Br)C(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-2-metil-1-(4-metilsulfonilfenil)propan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 305.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.9769 |