Learn More
2-Bromo-2'-metoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392017 1 g 1 g
11302027 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07696.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 31949-21-0 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
2-Bromo-2'-methoxyacetophenone is used as a pharmaceutical intermediate .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bromo-2′-metoxiacetofenona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31949-21-0
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD00000196
Clave InChI GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-methoxyphenacyl bromide, o-methoxy phenacylbromide, bromomethyl 2-methoxyphenyl ketone, 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2-bromo-2'-methoxy acetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methoxyphenyl, alpha-bromo-o-methoxyacetophenone, 2-bromoacetylanisole
PubChem CID 123440
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Punto de fusión 42°C to 46°C
Punto de ebullición 130°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 1938788
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.08
Porcentaje de pureza 98%