Learn More
2-Bromo-2'-hidroxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30336173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336173 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30336173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB684455250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
CAS 2491-36-3
Fórmula molecular C8 H7 Br O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Ethanone, 2-bromo-1-(2-hydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2-bromo-2'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 2-Hydroxyphenacyl bromide, 2'-Hydroxy-2-bromoacetophenone, Bromomethyl 2-hydroxyphenyl ketone, α-Bromo-2-hydroxyacetophenone, ω-Bromo-o-hydroxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2
SMILES Oc1ccccc1C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2-hidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 215.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.9629