Learn More
2-Bromo-2'-hidroxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369929 25 g 25 g
11359929 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25722.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2491-36-3 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2491-36-3
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD01727570
Clave InChI SGPKEYSZPHMVNI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 200671
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2-hidroxifenil)etanona
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Punto de fusión 45°C to 47°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3263
Sinónimo 2-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 2-bromo-1-2-hydroxyphenyl ethanone, 2-hydroxyphenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-2-hydroxyphenyl, 2-bromo-1-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-2'-hydroxy-6ci,7ci,8ci, ethanone,2-bromo-1-2-hydroxyphenyl, 2-bromoacetyl phenol, acmc-1cg90, 4-08-00-00329 beilstein handbook reference
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 97%