Learn More
2-Bromo-2'-fluoroacetofenona, TRC
Código de producto. 30338233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338233 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30338233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6843551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone
CAS 655-15-2
Fórmula molecular C8 H6 Br F O
Cantidad 1 g
Sinónimo Vonoprazan Impurity 96
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
SMILES Fc1ccccc1C(=O)CBr
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2-fluorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 217.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.9586