Learn More
2-Bromo-2'-fluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447107 1 g 1 g
15457107 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34179.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 655-15-2 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 655-15-2
Fórmula molecular C8H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 217.037
Número MDL MFCD00278796
Clave InChI QDNWNJSLWKHNTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromo-2'-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethanone, 2-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-fluorophenyl ethan-1-one, alpha-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-fluorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-2-fluorophenyl, o-fluorophenacyl bromide, omega-bromo-2-fluoroacetophenone, 2-bromo-1-2'-fluorophenyl ethanone
PubChem CID 2737449
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(2-fluorofenil)etanona
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.04
Porcentaje de pureza 98%