Learn More
2-Bromo-2-cloroacetonitrilo (~90%), TRC
Código de producto. 30010195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010195 100 mg 100 miligramos
30007874 50 mg 50 miligramos
17922025 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB685483100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83463-62-1
Fórmula molecular C2 H Br Cl N
Peso molecular (g/mol) 154.39
Sinónimo Acetonitrile, bromochloro- (9CI), 2-Bromo-2-chloroacetonitrile, Bromochloroacetonitrile
Nombre IUPAC 2-bromo-2-cloroacetonitrilo
SMILES ClC(Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromochloroacetonitrile
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2HBrClN/c3-2(4)1-5/h2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.8981