Learn More
2-Bromo-2-cloro-1,1-etanodiol (> 90%), CTR
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-2-chloro-1,1-ethanediol |
| CAS | 1936247-99-2 |
| Fórmula molecular | C2H4BrClO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Bromo-2-chloroethane-1,1-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4BrClO2/c3-1(4)2(5)6/h1-2,5-6H |
| SMILES | OC(O)C(Cl)Br |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-2-cloroetano-1,1-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 175.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.9083 |